Gelite™ 100 bp to 1 kb DNA Ladder
Fournisseur: AAT Bioquest
Gelite™
AATB17760EA 127 EUR InStock
AATB17760
Gelite™ 100 bp to 1 kb DNA Ladder
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
The Gelite™ 100 bp to 1 kb DNA ladder is designed to help size and estimate the mass of double-stranded DNA and PCR products within the 100 to 10000 base pair range on agarose or polyacrylamide gels.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité