HIS Lite™ Cy5 Tris NTA-Ni Complex
Fournisseur: AAT Bioquest
HIS Lite™
AATB12619EA 260 EUR InStock
AATB12619
HIS Lite™ Cy5 Tris NTA-Ni Complex
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Cy5-Tris NTA compound is used as a sensitive fluorescent probe for detecting polyhistidine-labelled proteins in cells, solution and solid surfaces.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité