HIS Lite™ OG488-Tris NTA Chelator
Fournisseur: AAT Bioquest
HIS Lite™
AATB12655EA 595 EUR InStock
AATB12655
HIS Lite™ OG488-Tris NTA Chelator
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
HIS Lite™ OG488-Tris NTA Chelator is used as a sensitive green fluorescent probe for detecting polyhistidine-labelled proteins in combination with the addition of a heavy metal ion such as Ni²⁺ in cells, solution and solid surfaces.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité