iFluor® 532-Wheat Germ Agglutinin (WGA) Conjugate
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB25532EA 138 EUR InStock
AATB25532
iFluor® 532-Wheat Germ Agglutinin (WGA) Conjugate
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
iFluor® 532 WGA conjugate, like Alexa Fluor® 532 WGA conjugate, retains its ability to bind to sialic acid and N-acetylglucosaminyl residues, enhancing its utility in fluorescence imaging and analysis for various scientific investigations.
  • Stable for 12 months
Wheat germ agglutinin (WGA) is a well-studied lectin known for its binding affinity to N-acetyl-D-glucosamine and sialic acid, making it a valuable tool in various biological applications.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité