SO Green™ 520AM Singlet Oxygen Sensor *Cell-Permeable*
Fournisseur: AAT Bioquest
SO Green™
AATB16062EA 255 EUR InStock
AATB16062
SO Green™ 520AM Singlet Oxygen Sensor *Cell-Permeable*
Tests Tests cellulaires
SO Green™ 520AM Singlet oxygen sensor has been developed for detecting intracellular singlet oxygen, it is cell-permeant.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité