Buccutite™ Rapid APC-iFluor® 750 Tandem Antibody Labelling Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
Buccutite™
AATB1348EA 446 EUR InStock
AATB1348
Buccutite™ Rapid APC-iFluor® 750 Tandem Antibody Labelling Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Microscale optimised for labelling 25 µg antibody per reaction. APC-iFluor® 750 tandem is an excellent replacement for APC-Cy7 and APC-Alexa Fluor® 750 tandem since they have almost identical spectra.
  • Robust protocol
  • Consistent results
  • Six-month shelf life
Designed to provide high quality material for downstream fluorescent applications, including flow cytometry.
Information de livraison: Shipped with blue ice.
Attention: Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité