Cell Meter™ Glucose Uptake Imaging Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
Cell Meter™
AATB23501EA 867 EUR InStock
AATB23501
Cell Meter™ Glucose Uptake Imaging Kit
Tests Tests cellulaires
Red Fluorescence. The Cell Meter™ Glucose Uptake Imaging Kit provides a simple and direct method for quantifying glucose uptake across diverse cellular contexts.
  • Ex/Em = 651/670 nm
  • Quantification via both fluorescence microscopy and flow cytometry techniques
  • Six-month shelf life
This kit employs Glutite™ Red 670, a cell-permeable fluorescent glucose tracer, enabling precise molecular sensing and bioimaging via GLUT transporters.
Information de livraison: Shipped at RT.
Attention: Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité