Buccutite™ Rapid PerCP Antibody Labelling Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
Buccutite™
AATB5407EA 1900 EUR InStock
AATB5407
Buccutite™ Rapid PerCP Antibody Labelling Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Production scale optimised for labelling 1 mg antibody per reaction. Buccutite™ Rapid PerCP antibody labelling kits, designed for large-scale production, provide a streamlined approach for labelling antibodies with PerCP, APC, PE and iFluor® tandem dyes.
  • Robust protocol
  • Consistent results
  • Six-month shelf life
Designed to provide high quality material for downstream fluorescent applications, including flow cytometry.
Information de livraison: Shipped with blue ice.
Attention: Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité