L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Transfectamine™ 7000 siRNA Transfection Reagents
Fournisseur: AAT BIOQUEST
60025 60026 60027
AATB60025EA 470 EUR InStock
AATB60025 AATB60026 AATB60027
Transfectamine™ 7000 siRNA Transfection Reagents
Réactifs de transfection
Transfectamine™ 7000 siRNA Transfection reagent provides a reliable and effective solution for siRNA-mediated gene knockdown experiments, efficiently delivering small interfering RNA (siRNA) and microRNA (miRNA) into diverse cell types.
  • Consistently high transfection efficiency
  • Higher viability of transfected cells
  • Does not require special medium
For high-throughput siRNA transfection applications, Transfectamine™ 7000 offers a straightforward workflow: the reagent is mixed with siRNA, applied to cells, incubated, and then the extent of gene knockdown is assessed.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité