L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Transfectamine™ mRNA Transfection Reagent
Fournisseur: AAT BIOQUEST
60029 60031 60030
AATB60029EA 54.4 EUR InStock
AATB60029 AATB60031 AATB60030
Transfectamine™ mRNA Transfection Reagent
Réactifs de transfection
Transfectamine™ mRNA Transfection reagent is a powerful and versatile transfection reagent designed to introduce a higher amount of mRNA into eukaryotic cells, or more specifically, into animal cells.
  • Consistently high transfection efficiency
  • Higher viability of transfected cells
  • Does not require special medium
Transfectamine™ mRNA Transfection reagent does not require special medium and is easier to use compared to most of the commercial transfection reagents.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité