Amplite® Colorimetric Asparaginase Activity Assay Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
Amplite®
AATB11800EA 647 EUR InStock
AATB11800
Amplite® Colorimetric Asparaginase Activity Assay Kit
Tests Tests enzymatiques
Designed for consistent and dependable results. The Amplite® colorimetric asparaginase activity assay kit provides a simple and straightforward procedure for measuring asparaginase activity in a variety of biological samples.
  • Robust protocol
  • Absorbance measured at 575 nm
  • Six-month shelf life
One unit (U) is the amount of enzyme that catalyses the reaction of 1 µmol of substrate per minute.
Information de livraison: Shipped with blue ice.
Attention: Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité