Buccutite™ Rapid Oligo Antibody Conjugation Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
Buccutite™
AATB5450EA 909 EUR InStock
AATB5450
Buccutite™ Rapid Oligo Antibody Conjugation Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Optimised for labelling 100 µg protein. Buccutite™ rapid oligo antibody conjugation kit is optimised for conjugating 100 µg protein with an amino-modified oligo.
  • Robust protocol
  • Consistent results
  • 12-month shelf life
Designed to provide high quality material for downstream fluorescent applications, including flow cytometry.
Information de livraison: Shipped at RT.
Attention: Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité