Amplite® Rapid Colorimetric Biotin Quantitation Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
Amplite®
AATB5537EA 297 EUR InStock
AATB5537
Amplite® Rapid Colorimetric Biotin Quantitation Kit
Tests Essais protéiniques
Optimised to use with Nanodrop. Amplite™ colorimetric biotin quantitation kit is designed to quantify the number of biotins attached to a protein or other macromolecule with a nanodrop spectrometer.
  • Absorption assessed at 500 nm
  • The kit is best used to determine biotin concentration in the range from 2 to 16 µM
  • 12-month shelf life
It is optimised to use with Nanodrop spectrometer.
Information de livraison: Shipped with blue ice.
Attention: Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité