ReadiLink™ Rapid Cy7 Antibody Labelling Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
ReadiLink™
AATB5727EA 660 EUR InStock
AATB5727
ReadiLink™ Rapid Cy7 Antibody Labelling Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
ReadiLink™ Rapid antibody labelling kits, designed for production scale, provide a convenient and efficient method for labelling large volumes of antibodies with Cy7.
  • Robust protocol
  • Consistent results
  • Six-month shelf life
Designed to provide high quality material for downstream fluorescent applications, including flow cytometry.
Information de livraison: Shipped at RT.
Attention: Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité