Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Spirotetramat Metabolite BYI08330 Enol-Glucoside
Fournisseur: Merck
Supelco® PESTANAL®
32487-10MGEA 348 EUR InStock
32487-10MG
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Spirotetramat Metabolite BYI08330 Enol-Glucoside
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS09
Spirotetramat may be used as a reference standard for QuEChERS based methodology for the determination of spirotetramat and its relevant metabolites in pistachio samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Attention: P273
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité