Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Spirotetramat
Fournisseur: Merck
Supelco® PESTANAL®
32713-100MGEA 155 EUR InStock
32713-100MG
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Spirotetramat
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS07
Spirotetramat may be used as a reference standard for QuEChERS based methodology for the determination of spirotetramat and its relevant metabolites in pistachio samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Attention: P201 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité