Gelite™ 100 bp DNA Ladder
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB17753EA 127 EUR InStock
AATB17753
Gelite™ 100 bp DNA Ladder
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
The Gelite™ 100 bp DNA Ladder is designed for sizing and estimating the mass of double-stranded DNA and PCR products within the 100 to 1500 bp range on agarose or polyacrylamide gels.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité