Nuclear Green™ Photo-Fixable DCS1 *5 mM DMSO Solution*
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB17570EA 386 EUR InStock
AATB17570
Nuclear Green™ Photo-Fixable DCS1 *5 mM DMSO Solution*
Tests Tests cellulaires
Nuclear Green™ Photo-Fixable DCS1 is a unique fluorogenic, DNA-selective, and cell-impermeant dye for analysing DNA content in dead, fixed, or apoptotic cells.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité