ReadiPrep™ Protein G-Agarose Resin
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
55016 55017
AATB55016EA 127 EUR InStock
AATB55016 AATB55017
ReadiPrep™ Protein G-Agarose Resin
Protéines purification Protein Purification Resins
ReadiPrep™ Protein G-Agarose Resin is a high-quality affinity resin designed for the isolation and purification of immunoglobulin classes, subclasses, and fragments from mammalian serum and biological fluids.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité