SO Green™ 520WS Singlet Oxygen Sensor *Water-Soluble for Extracellular Applications*
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB16061EA 255 EUR InStock
AATB16061
SO Green™ 520WS Singlet Oxygen Sensor *Water-Soluble for Extracellular Applications*
Tests Tests cellulaires
SO Green™ 520WS Singlet Oxygen Sensor has been developed as a water-soluble fluorescent probe for detecting extracellular singlet oxygen since it is cell-impermeant.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité