Colour Standards, Saybolt
Fournisseur: Promochem
PROOALK-SAYB02EA 0 EUR InStock
PROOALK-SAYB02 PROOALK-SAYB07
Colour Standards, Saybolt
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
This product is intended for the calibration and/or verification of equipment used for the measurement of colour of liquid samples. This product may also be used for visual based methodology.
  • Single solution
  • Store at room temperature
  • Laboratory use
Certifications: ISO 17025, ISO 17034 Certified.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité