VWR® Sterile Nitrile Cleanroom Class 10 Gloves
Fournisseur: VWR Collection
112-6211EA 455 EUR InStock
112-6211 112-6212 112-6213 112-6214 112-6215 112-6216 112-6217
VWR® Sterile Nitrile Cleanroom Class 10 Gloves
Gants
Powder-free gloves designed to provide comfort and tactile sensitivity.
  • Hand-specific, beaded cuff
  • Silicone-free
  • Low particle count
  • Specialized manufacturing process
VWR® Sterile nitrile cleanroom class 10 gloves are entirely latex-free to prevent the risk of allergic reactions. These gloves are supplied sterile.
Certifications: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016; CAT III; AQL 1.5
Conditionnement: Each pair is double packaged in a wallet within a pouch, 20 pouches per bag, 10 bags per case (200 pairs).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité