Thread Adapter, GL 32
Fournisseur: NeoLab
NEOLE-2933EA 35.4 EUR InStock
NEOLE-2933
Thread Adapter, GL 32
Raccords et connecteurs
These are required to attach threaded vials to ground joint apparatus such as rotary evaporators.
Informations de commande: Size-dependent screw couplings are required for this purpose.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité