Objective, A-Plan
Fournisseur: Zeiss
ZEIS0000002559123EA 0 EUR InStock
ZEIS0000002559123
Objective, A-Plan
Objectifs pour microscopes
This objective is suitable for simple polarizing applications.
  • Thread type: W0,8×¹/₃₆"
  • Immersion: Without immersion
  • Field of view: 23 mm
  • Parfocal length: 45,06 mm
Optical system: Infinity Colour Corrected System (ICS)
Colour correction: Achromatic
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité