L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Label Rolls, Core2Write
Fournisseur: VELTEK ASSOCIATES
C2WR2X1BLK01 C2WR2X1BLK02 C2WR3X1.5BLK01 C2WR3X1.5BLK02 C2WR3X1BLK01 C2WR3X1BLK02 C2WR4X2BLK01 C2WR4X2BLK02 C2WR4X3BLK01 C2WR4X3BLK02
VELTC2WR2X1BLK01EA 4170 EUR InStock
VELTC2WR2X1BLK01 VELTC2WR2X1BLK02 VELTC2WR3X1.5BLK01 VELTC2WR3X1.5BLK02 VELTC2WR3X1BLK01 VELTC2WR3X1BLK02 VELTC2WR4X2BLK01 VELTC2WR4X2BLK02 VELTC2WR4X3BLK01 VELTC2WR4X3BLK02
Label Rolls, Core2Write
Étiquettes
Constructed using CleanPrint 10, Core2Write labels are extremely durable, smear and smudge proof, chemical resistant, and remain pliable in extreme temperatures. All labels can be customised or left blank.
  • Always retain critical documentation, pre-printed and hand-written
  • Extremely durable
  • Abrasion and tear resistant
  • Smear resistant
  • Can withstand multiple chemicals
  • Can withstand a wide temperature range (–70 to 200 ℃)
  • Fully customisable by size, color, pre-printing
All roll labels come with a three inch plastic core. Can be applied to all types ofMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité