Showa 545 Cut Resistant Gloves, Nitrile Palm Coated
Fournisseur: Showa
545-8/L 545-9/XL 545-6/S 545-7/M
BEST545-8/LEA 242 EUR InStock
BEST545-8/L BEST545-9/XL BEST545-6/S BEST545-7/M
Showa 545 Cut Resistant Gloves, Nitrile Palm Coated
Gants
The nitrile technology of the durable Showa 545 gloves ensure superb grip as well as oil and cut resistance.
  • Cut-resistant
  • Oil-resistant
  • Seamless knit
  • Extra grip
  • Flexible
  • Breathable
When working outdoors or in dirty environments, the elasticated wrist cuff prevents debris from entering the glove to ensure comfort over long periods of wear. Ensure precision and dexterity, even when assembling greasy components, with the 545 HPPE gloves.
Certifications: Cat II. EN 388:2016+A1:2018, 4242B.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité