NucSpot® coloration nucléaire
Fournisseur: Biotium
41038 41038-T
41038.EA 639 EUR InStock
41038. 41038-T
NucSpot® coloration nucléaire
NucSpot®
Cell membrane-impermeant, nuclear-specific counterstains. Suitable for fixed cells or staining dead cells in live cultures.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité