SpinSep™ Density Medium
Fournisseur: STEMCELL Technologies
SpinSep™
STMC17531EA 0 EUR InStock
STMC17531
SpinSep™ Density Medium
Milieux de séparation cellulaire
Density gradient medium.
  • For use in cell isolation applications
SpinSep™ Density medium is a density gradient medium designed for use with the EasySep™ human myeloid positive selection kit.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité