Kit de purification de l'ARN total
Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC79040EA 404 EUR InStock
STMC79040
Kit de purification de l'ARN total
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Pour la purification de l'ARN des cellules.
Le kit de purification de l'ARN total utilise un système à base de membrane pour purifier rapidement l'ARN total intact à partir de cellules de 1×10² à 5×10⁶ sans étape d'extraction organique, éliminant ainsi le besoin d'étapes de purification supplémentaires. Le kit de purification de l'ARN total comprend un traitement à la DNase I sur colonne afin de réduire considérablement la contamination par l'ADN génomique et de garantir que l'ARN purifié est adapté aux applications sensibles en aval. L'ARN total intact peut être isolé en seulement 30 minutes. Le kit de purification de l'ARN total n'est pas recommandé pour la purification des petits ARN (<200 nt), tels que les miRNA.
Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité