Winkler Electrodes
Fournisseur: CHEMPUR
WI1 WI1B WI2
CHMPWI1EA 0 EUR InStock
CHMPWI1 CHMPWI1B CHMPWI2
Winkler Electrodes
Électrodes Électrodes, autres
Electrode for electrogravimetrical identification of Cu and Zn by Winkler method.
  • Made of platinum/iridium 90/10
This electrode consists of a slotted net cylinder in which a with spiral is concentrically arranged.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité