EasySep™ Magnet
Fournisseur: STEMCELL Technologies
EasySep™
STMC18000EA 1368 EUR InStock
STMC18000
EasySep™ Magnet
Aimants
The EasySep™ magnet is designed for cell separation procedures using EasySep™ reagents.
  • Immunomagnetic column-free magnet
  • Designed to hold a standard 12×75 mm (5 ml) polystyrene tube
The EasySep™ magnet generates a high-gradient magnetic field in the interior cavity that is strong enough to separate cells labeled with EasySep™ magnetic particles, without the use of columns.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité