Wheat Germ Agglutinin (WGA), iFluor™ 555
Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC100-0817EA 324 EUR InStock
STMC100-0817
Wheat Germ Agglutinin (WGA), iFluor™ 555
Protéines et Peptides
Fluorescent dye conjugates for staining cell membranes of gram-positive bacteria, mammalian cells, and yeast bud scars - 1000 µg.
Wheat germ agglutinins (WGA) are lectins or carbohydrate-binding proteins that have a high affinity for N-acetyl-D-glucosamine and sialic acid present in the cell membranes. Their iFluor™ conjugates are used to stain cell membranes and fibrotic scar tissue for fluorescence imaging and analysis.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité