Annexin V Binding Buffer
Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC100-0334EA 75 EUR InStock
STMC100-0334
Annexin V Binding Buffer
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Assay buffer for labeling with Annexin V - 50 ml.
Annexin V Binding Buffer is an isotonic buffer used in conjunction with Annexin V dyes (e.g. Catalog #100-0329) and either 7-AAD (Catalog #75001) or Propidium Iodide (Catalog #75002). This buffer contains an optimal concentration of calcium that facilitates the binding of Annexin V to phosphatidylserine on the cell surface, which is essential for the detection of early-stage cell apoptosis by flow cytometry.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité