L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Réservoirs de réactifs à 12 canaux
Fournisseur: VWR Collection
613-7292EA 71.5 EUR InStock
613-7292 613-7298 613-7300 613-7309
VWR® Réservoirs de réactifs à 12 canaux
Réservoirs pour réactifs
These 12-channel reservoirs are made from high-quality, chemical resistant PP. Designed for serial dilutions or pipetting individual reagents using up to 12-channel pipetters.
  • V-shaped basins facilitate easy withdrawal of sample solutions
  • Each channel holds up to 3 ml of solution and is individually numbered
  • Includes a tight-fitting lid
  • Individually wrapped packaging
  • Non-sterile or sterilised by irradiation, SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)
  • Lot-certified, non-pyrogenic, DNase- and RNase-free
12-channel reagent reservoirs feature twelve 3 ml compartments, designedMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité