p38 MAP Kinase Inhibitor VIII ≥97% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
506163-5MGEA 201 EUR InStock
506163-5MG
p38 MAP Kinase Inhibitor VIII ≥97% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
p38 MAP Kinase Inhibitor VIII
Formule: C₂₀H₁₆BrClN₂O
MW: 415,71 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 321351-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité