L-779450 ≥97% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
553014-1MGEA 140 EUR InStock
553014-1MG 553014-1
L-779450 ≥97% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
L-779450
The Raf Kinase Inhibitor IV, also referenced under CAS 303727-31-3, controls the biological activity of Raf Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
General description
A cell-permeable triarylimidazole compound that acts as a reversible, ATP-competitive, and highly potent inhibitor of Raf kinase (IC50 = 10 nM & Kd = 2.4 nM for B-raf) with 7-, 30-, and 70-fold selectivity over p38α, GSK-3β, and Lck, respectively. Cellular data have indicated that the compound is more effective towards Raf-1and A-Raf than B-Raf.
Conditionnement: Packaged under inert gas
Formule: C₂₀H₁₄ClN₃O
MW: 347,80 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12828750
Numéro CAS: 303727-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité