Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

GW 9508 ≥98% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

371706-10EA 318 EUR InStock
371706-10
GW 9508 ≥98% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
GW 9508
The GPR40 Agonist, also referenced under CAS 885101-89-3, controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.

General description
A cell-permeable aminophenylpropanoate that acts as a potent and selective agonist for the G-protein coupled receptor (GPCR) GPR40 (EC50 ~50 nM) with much reduced activity towards family members GPR120 (EC50 ~3.5 µM), GPR41/GPR43 (EC50 >50 µM), as well as a panel of eight other fatty acid and prostaglandin receptors. Shown to induces GPR40-dependent Ca2+ mobilization in HEK-293 cells and potentiate glucose-stimulated insulin secretion in MIN6 cells. Reported to exhibit an in vivo half-life of ≥5.3 hr. in rat (p.o. or i.v.) with a bioavailability of 65% and a clearance of 24.9 ml/min/kg.
A cell-permeable aminophenylpropanoate that acts as a potent and selective agonist for the G-protein coupled receptor (GPCR) GRP40 (EC50 ~50 nM) with much reduced activity towards family members GRP120 (EC50 ~3.5 µM), GRP41/GRP43 (EC50 >50 µM), as well as a panel of eight other fatty acid and prostaglandin receptors. Shown to induces GPR40-dependent Ca2+ mobilization in HEK-293 cells and potentiate glucose-stimulated insulin secretion in MIN6 cells. Reported to exhibit an in vivo half-life of ≥5.3 hr. in rat (p.o. or i.v.) with a bioavailability of 65% and a clearance of 24.9 ml/min/kg.

Conditionnement: Packaged under inert gas


Formule: C₂₂H₂₁NO₃
MW: 347,414 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09753282
Numéro CAS: 885101-89-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité