Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Fluoro-3,4-dihydro-4(3ʹ-hydroxyphenyl)quinazoline-2(1H)-thione ≥99% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

324623-5EA 422 EUR InStock
324623-5
5-Fluoro-3,4-dihydro-4(3ʹ-hydroxyphenyl)quinazoline-2(1H)-thione ≥99% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
5-Fluoro-3,4-dihydro-4(3ʹ-hydroxyphenyl)quinazoline-2(1H)-thione
The Eg5 Inhibitor IV, VS-83, also referenced under CAS 909250-29-9, controls the biological activity of Eg5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.

A cell-permeable Monastrol (Cat. No. 475879) analog with much enhanced potency and selectivity (over 8 other kinesins) in inhibiting mitotic kinesin Eg5-ATPase activity (IC50 = 1.17 vs. 20.73 µM for VS-83 and Monastrol, respectively) and in inducing monoasters formation (EC50 = 7.27 vs. 58.74 µM for BSC-1 cells treated with VS-83 and Monastrol, respectively). Shown to exhibit ≥10-fold antiproliferative activity than Monastrol against U-87 MG, U-118 MG, and U-373 MG glioblastoma cells.

Conditionnement: Packaged under inert gas


Formule: C₁₄H₁₁FN₂OS
MW: 274,31 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 909250-29-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité