Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

CD437 ≥98% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

178496-5EA 157 EUR InStock
178496-5
CD437 ≥98% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
CD437
The Apoptosis Activator VI, CD437/AHPN, also referenced under CAS 125316-60-1, modulates Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.

A cell-permeable retinoid-related molecule that induces tumor growth arrest and apoptosis. The exact molecular basis of the underlying mechanism(s) is not yet well understood, however, studies using ovarian adenocarcinoma cells have shown that CD437/AHPN effectively functions as an ER stress inducer.


Formule: C₂₇H₂₆O₃
MW: 398,4936 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03106506
Numéro CAS: 125316-60-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité