Overalls with collar, Hopen®
Fournisseur: KOLMI-HOPEN
40.205BM/03 40.205BM/04 40.205BM/05 40.205BM/06
HOPE40.205BM/03EA 62.4 EUR InStock
HOPE40.205BM/03 HOPE40.205BM/04 HOPE40.205BM/05 HOPE40.205BM/06
Overalls with collar, Hopen®
Vêtements à usage unique
These blue single-use overalls with collar are made from PP. Designed to protect the work environment from particles coming from the operator's body (scales, hair, sweat...).
  • Elasticated cuffs, sewn and elasticated ankles
  • One-way zipper
  • Dark blue; opaque enough to be worn directly over underwear
Suitable for use in HACCP environments.
Conditionnement: 25 overalls per polybag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité