Cyclohexane-D12 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cyclohexane-[²H₁₂]
166280051 166280251
166280051.EA 124 EUR InStock
166280051. 166280251.
Cyclohexane-D12 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Cyclohexane-D12
Formule: C₆D₁₂
MW: 96,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044212
Numéro CAS: 1735-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.4 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité