Nilotinib ≥98.5% (par HPLC)
Fournisseur: Thermo Scientific
462370010 462372500
462370010.EA 287 EUR InStock
462370010. 462372500.
Nilotinib ≥98.5% (par HPLC)
Nilotinib
Formule: C₂₈H₂₂F₃N₇O
MW: 529,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD09833716
Numéro CAS: 641571-10-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5%
HPLC ≥98.5%
Residue after ignition ≤0.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité