Olmesartan medoxomil ≥97.5% (par HPLC)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 1-((2'-(2H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-4-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl-1-((2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-4-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate
462500010 462500050
462500010.EA 57.2 EUR InStock
462500010. 462500050.
Olmesartan medoxomil ≥97.5% (par HPLC)
Olmesartan medoxomil
Formule: C₂₉H₃₀N₆O₆
MW: 558,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00944911
Numéro CAS: 144689-63-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5%
HPLC ≥97.5%
Residue after ignition ≤0.1%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité