L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Axygen® LTS Compatible Pipette Tips
Fournisseur: Corning
LT-200-R LT-200-RL LT-200-R-S LT-200-TS LT-200-TS-S LT-20-R LT-20-RL LTF-20-R-S LTFER-1000-R-S LTFER-200-R-S LT-1000-R LT-1000-RL LT-1000-R-S LT-20-R-S LTF-1000-R-S LTF-200-R-S LTFER-20-R-S
613-7415EA 63.3 EUR InStock
613-7415 613-7417 613-7416 613-7418 613-7419 613-7412 613-7414 613-7421 613-7423 613-7425 613-7409 613-7411 613-7410 613-7413 613-7420 613-7422 613-7424
Axygen® LTS Compatible Pipette Tips
Pointes de pipettes
The new Axygen® LTS compatible pipette tips are ergonomically designed to reduce discomfort and are optimised to work with Rainin LiteTouch™ pipettors. These tips maintain the quality users have come to expect from corning.
  • Graduation lines for quick accuracy checks
  • Ultra-clear USP class VI resin
  • Fine point delivery system ensures crisp sample dispensing
Flexible sealing area optimised to work with LTS pipettors enables less force to be used during pipetting.
Certifications: ISO 13485, ISO 14001. RNase-free, DNase-free, human DNA-free, PCRMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité