Mupirocin
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: 9-(((E)-4-((2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-(((2S,3S)-3-((2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl)oxiran-2-yl)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-methylbut-2-enoyl)oxy)nonanoic acid
TRC-M794000-10 TRC-M794000-50 TRCM794000-100
PROOTRC-M794000-10EA 151 EUR InStock
PROOTRC-M794000-10 PROOTRC-M794000-50 PROOTRCM794000-100
Mupirocin
Mupirocin
Formule: C₂₆H₄₄O₉
MW: 500,629 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01711620
Numéro CAS: 12650-69-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité