NNN Modified Medium, Twin Pack, Dehydrated
Fournisseur: HIMEDIA
M681-500G M681-100G
HIMEM681-500GEA 361 EUR InStock
HIMEM681-500G HIMEM681-100G
NNN Modified Medium, Twin Pack, Dehydrated
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For the cultivation of Leishmaniae and Trypanosomes.
  • Microbiological culture media
  • 500 g poly bottles
It consists of two phases, blood agar, Part A and Lockes solution, Part B. This modified medium is commonly used for diagnostic work.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité