L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Buffer Capsules
Fournisseur: Greisinger
602614 602616
GRSG602614EA 19.4 EUR InStock
GRSG602614 GRSG602616
Buffer Capsules
Tampons Tampons pH
Cost-effective alternative: Buffer capsules and working sets. With buffer capsules, you can produce a 100 ml buffer solution in the most cost-effective manner. A particular advantage of the capsules is that their storage life is several years longer than that of ready-to-use solutions.
The capsules are offered in a practical working set: The most cost-effective entry with everything you need for a successful start in pH measurement, including cleaning solution and KCL100 storage/replacement electrolyte.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité