β-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO303110250EA 821 EUR InStock
ACRO303110250 ACRO303110010 ACRO303110050
β-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle 99%
β-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Point de fusion: 165…168 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006593
Numéro CAS: 2492-87-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -96° to -117° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité