N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine monochlorhydrate
Fournisseur: Biotium
Synonyms: EDC HClEDC
59002.EA 140 EUR InStock
59002.
N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine monochlorhydrate
N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine monochlorhydrate
Formule: C₈H₁₇N₃·HCl
MW: 191,7 g/mol
Point de fusion: 112…113 °C
Numéro MDL: MFCD00012503
Numéro CAS: 25952-53-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/32/20961432.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité