1,3-Di-tert-butylbenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20290.03 B20290.06 B20290.14
B20290.03EA 113 EUR InStock
B20290.03 B20290.06 B20290.14
1,3-Di-tert-butylbenzène ≥99%
1,3-Di-tert-butylbenzène
Purity: 99% CAS No.: 1014-60-4 Molecular Formula: C14H22 Formula Weight: 190.33 Flash Point: 83°(183°F) Refractive Index: 1.4880 Melting Point: 10-11° Boiling Point: 106-107°/18mm MDL No.: MFCD00008830
Formule: C₁₄H₂₂
Point d'ébullition: 106…107 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 10…11 °C
Densité: 0.859
Point d'éclair: 83 °C (183 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008830
Numéro CAS: 1014-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité